物質
stainless steel
特徴
(4 x 7) configuration
Holds 53 x boxes (2 in.)
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001011210 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 389 mm (15.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP6001011210-1EA | 4061835081226 |