Merck
EP5920766007
Eppendorf® Adapter for 1x50mL conical skirt-bottom tubes
for FA-6x250 rotors, case of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
for FA-6x250 rotors
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920766007
パラメーター
10,000 rpm speed
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG