Merck
EP5920753002
Eppendorf® Adapter
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 50 mL tubes
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920753002
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Universal-Large bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)