Merck
Z219290
Sigma-Aldrich
Plug wrench
bronze alloy, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
詳細
Non-sparking bronze alloy. Fits the most popular bung patterns.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z219290-1EA4061832331652