Merck
Z200506
Sigma-Aldrich
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel
スプーン端L×直径
6 in. × 3/4 in.
チューブL
45 in.
フィッティング
(51 mm)
2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)