Merck
EP5910756003
Eppendorf® Adapter for 1000 mL wide-neck bottle
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910756003
適合性
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)