Merck
EP5895181007
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, without buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 4 x 400 mL round buckets
S-4x400, without buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895181007
パラメーター
5,100 max. RCF (5,263 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5910R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)