Key Documents
EP5895155006
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895155006
パラメーター
13,700 max. RCF (20,984 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5910R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG