特徴
for use with 3 x 50 mL Falcon tubes
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810758009
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 250 mL rectangular buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5810758009-2EA | 4022536225661 |