特徴
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810748003
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 250 mL reactangular bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)