Merck
EP5810745004
Eppendorf® Adapter
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810745004
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 500 mL rectangular buckets
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)