物質
flat bottom
特徴
holds 2 x 50 mL conical tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804785002 (Global)
パラメーター
3,017 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
120 mm
直径
31 mm
適合性
for use with 250 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5804785002-2EA | 4061835079360 |