Merck
EP5804747003
Buckets for Eppendorf® S-4-72 Rotor
round, capacity 250 mL, pack of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
物質
round
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804747003 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
250 mL
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)