Merck
EP5804727002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-34-6-38, 6 x 85 ml incl. lid
別名:
centrifuge laboratory, lab centrifuge, micro centrifuge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 6 x 85 mL tubes
F-34-6-38, 6 x 85 ml incl. lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804727002
パラメーター
12,000 (5810R), 11,000 (5804/5804R/5810) max. RCF (18,514 xg (5810R), 15,557 xg (5804/5804R/5810))
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • A fixed-angle rotor (F-34-6-38) is ideal for high-speed centrifugation of samples for molecular applications.
  • The rotor is lightweight that facilitates convenient and easy handling.
  • Made of chemically resistant anodized aluminum.
  • Rotor, lid and adapters are autoclavable (121 °C, 20 min).
  • Features a 34° angle borehole to prevent pellet smears along tube wall.
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP5804727002-1EA4022536222523