Merck
AXYSCT50ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
別名:
Centrifuge Tube, Conical Centrifuge Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
無菌性
sterile
包装
pack of 25 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Axygen Inc SCT-50ML-25-S
Corning
パラメーター
12000 × g max. RCF
キャパシティ
50 mL
clear
フィッティング
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Made up of polypropylene
  • Large white marking spot and black printed graduations
  • DNase/RNase free and nonpyrogenic in nature
  • Sterile with maximum relative centrifugal force (RCF) of 12,000xg
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)