Merck
AXYSCT15MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, units of 25, sterile
別名:
15 ml centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
無菌性
sterile
包装
units of 25
メーカー/製品名
Axygen Inc SCT-15ML-R-S
Corning
パラメーター
12000 × g max. RCF
キャパシティ
15 mL
clear
フィッティング
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)