Merck
EP5490048008
Eppendorf® Fixed-Angle Rotor F-45-22-17
to hold, 22 x 5 mL conical tubes, used with Concentrator Plus
別名:
Centrifuge rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.15
特徴
to hold 22 x 5 mL conical tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490048008
適合性
used with Concentrator Plus
詳細
Rotor F-45-22-17, 22 places for 5 mL conical tubes
アプリケーション
CENTRIFUGATION
特徴および利点
Max. load: 22 x 5,0 mLTube Options: Snap caps and screw capsTube diameter: 17 mmTube height: 59.4 mm - 67.4 mmMax. g-force (rcf): 242 × gMax. rotational speed (rpm): 1,400 rpmMax. load per bore: 10 g (tube and sample)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)