Key Documents
EP5425715005
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 0.2 mL PCR tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5425715005
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG