Merck
EP4960800015
Eppendorf® Varispenser®
tube holder, for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121517
NACRES:
NB.01
詳細
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
メーカー/製品名
Eppendorf® 4960800015 (Global)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottle-top dispensers with PTFE valve blocks and pistons and a Pt-lr spring borosilicate ball valve for high resistance to aggressive chemicals. Modular construction for simple cleaning and maintenance.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)