物質
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11654-0000
容積測定範囲
5-25 mL
容量
5-25 mL
詳細
PE/polyallomer. Measures any amount from 5 to 25 mL; fills from 16 oz PE storage bottle. Pressure on bottle forces liquid above holes in tube. Removal of pressure allows return of excess liquid to storage bottle. Supplied with hollow stopper as dust cover.
法的情報
Measure-Matic is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)