特徴
Holds 0.5 ml tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 3880000160
パラメーター
(0 °C)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP3880000160-1EA | 4022536213842 |