Merck
I7763
Sigma-Aldrich
Mini ice tub
capacity 1 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103000
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art M18848-1102
L
3 in.
キャパシティ
1 L
上部L × W
6 in. × 6 in.
詳細
One-piece expanded PVC, offering chemical resistance (acids, acetone, chloroform, etc.) and thermal resistance for wet ice, dry ice, and liquid nitrogen.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)