Merck
EP022822101
Rotor Spacer
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822101
テクニック
centrifugation: suitable
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG