Merck
EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
Forensic DNA grade
with screw cap
包装
pkg of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030122267
測定範囲
50 mL
パラメーター
19500 × g max. RCF
D
30 mm
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)