物質
polystyrene
特徴
for burette capacity 25 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 82121
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Interchangeable PTFE valve spindle, PP cap and retention device. Valve opening 0-25.5 mm.
Please note: PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
Please note: PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)