05-1416
Anti-CD45 Antibody, clone IBL-5/25
clone IBL-5/25, from rat
別名:
CD45 associated protein, CD45-associated protein, Lymphocyte phosphatase-associated phosphoprotein, PTPRC-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c
polyp
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IBL-5/25, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ptprc(19264)
詳細
特異性
FUSION PARTNER: SP2/0 myeloma cell line
免疫原
アプリケーション
品質
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected CD45 in mouse colon tissue.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse colon tissue
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1416:
試験成績書(COA)