Merck
EP0030122224
Eppendorf® Tubes 50 mL
amber, sterile, pack of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
amber tube
conical bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
white cap
無菌性
sterile
特徴
graduations
neck thread External thread
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030122224
キャパシティ
50 mL
チューブ直径
30 mm
amber
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)