Merck
EP0030119606
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with hinged lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
Forensic DNA grade
with hinged lid
包装
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030119606
測定範囲
5.0 mL
パラメーター
25000 × g max. RCF
D
17 mm
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf 5.0 mL tube′s conical shape is designed to be compatible with most accessories for common conical 15 mL tubes. This allows you to continue using many of your existing adapters and racks!Eppendorf′s "missing link": the Eppendorf Tube 5.0 mL, fills the gap between existing tube versions and enables the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0 mL.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP0030119606-200EA4061835083206