Merck
E6760
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid ferric sodium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture, crystalline
別名:
エチレンジアミン四酢酸 鉄(III)ナトリウム塩, EDTA 鉄(III)ナトリウム塩, Komplexon II, エダタミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H12N2NaFeO8
CAS番号:
分子量:
367.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
crystalline
テクニック
cell culture | plant: suitable
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI Key
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
微量の重金属による酵素阻害を排除するためや、二価カチオンを補因子として要する酵素を阻害するために使用されます。鉄-EDTAは、活性酸素種に起因するダメージ(還元グルタチオンの欠損、メトヘモグロビンの形成、および脂質の過酸化など)を促進します。
生物化学的/生理学的作用
二価カチオンをキレート化します。
法的情報
Komplexon is a trademark of CU Chemie Uetikon AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E6760-500G:
E6760-VAR:
E6760-100G:
E6760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B B Christensen et al.
Gene, 173(1 Spec No), 59-65 (1996-01-01)
Horizontal transfer of the TOL plasmid was examined in Pseudomonas putida (Pp) KT2442 micro-colonies on semi-solid agar surfaces. Horizontal gene transfer is usually studied in large populations where all information is based on average estimates of the transfer events in
Prem L Bhalla et al.
Nature protocols, 3(2), 181-189 (2008-02-16)
Agrobacterium-mediated transformation is widely used for gene delivery in plants. However, commercial cultivars of crop plants are often recalcitrant to transformation because the protocols established for model varieties are not directly applicable to them. The genus Brassica includes the oil
Suying Chang et al.
Food and nutrition bulletin, 33(2), 111-116 (2012-08-23)
Ferric sodium ethylenediaminetetraacetate (NaFeEDTA) enhances iron absorption in the presence of phytate. However, the amount of NaFeEDTA that would have to be added to a complementary food to provide the necessary intake of iron for an infant or young child
Abdul-Razak Abizari et al.
The Journal of nutrition, 142(11), 1950-1955 (2012-09-20)
Limited data exist on iron absorption from NaFeEDTA and FeSO(4) in legume-based flours. The current study compared iron absorption from NaFeEDTA and FeSO(4) as fortificants within and between red and white varieties of cowpea with different concentrations of polyphenols (PP)
Abdul-Razak Abizari et al.
The Journal of nutrition, 142(10), 1836-1842 (2012-08-24)
Cowpeas, like other legumes, contain high amounts of native iron but are rich in phytic acid (PA) and polyphenols (PP) that inhibit iron absorption. NaFeEDTA may overcome the combined inhibitory effect of PA and PP. Our objective was to test