アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
色
white
mp
193-194 °C
溶解性
H2O: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)c1cnc2n(CC)ncc2c1N\N=C(\C)C
InChI
1S/C14H19N5O2.ClH/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18);1H
InChI Key
GQJUGJHJUZSJLZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRB3(2562) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E1896-5MG:
E1896-BULK:
E1896-10MG:
E1896-1MG:
E1896-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)