詳細
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
アプリケーション
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
特徴および利点
- Purity of each dNTP: Minimum 99%
- Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
- Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
- Minimize risk of contamination in PCR
- UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
D7297-.5ML:
D7297-BULK:
D7297-VAR:
D7297-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)