Merck
D3514
Sigma-Aldrich
4,4′-ジイソチオシアナトスチルベン-2,2′-ジスルホン酸 二ナトリウム塩 水和物
≥80% (elemental analysis), powder
別名:
4,4′-ジイソチオシアナトスチルベン-2,2′-ジスルホン酸二ナトリウム, DIDS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8N2Na2O6S4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
498.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
8179433
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥80% (elemental analysis)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
yellow
溶解性
0.1 M potassium bicarbonate: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C16H10N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChI Key
GEPAYBXVXXBSKP-SEPHDYHBSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4,4′-ジイソチオシアナトスチルベン-2,2′-ジスルホン酸二ナトリウム塩水和物、は、下記の用途で使用されています:
  • ウサギのバンド3タンパク質阻害剤として(19)
  • 脳スライス組織の重炭酸イオントランスポーターの阻害(20)
  • 胚のHCO3-/Cl-交換輸送体(アニオン交換輸送体)として(21)
負に帯電したホモ二価の架橋試薬。イソチオシアネ-ト基は、pH 9.0-10.0で1級アミンと反応します。
生物化学的/生理学的作用
4,4′-ジイソチオシアナトスチルベン-2,2′-ジスルホン酸は、イソチオシアネート残基を含む陰イオン性アルキル化剤です。これは同一の2つの官能基を持つ、負に帯電した架橋試薬です。4,4′-ジイソチオシアナトスチルベン-2,2′-ジスルホン酸は、細胞輸送の研究で用いられる細胞内陰イオン透過性の特異的な阻害剤です。イソチオシアネート基は、pH 9.0~10.0で第一級アミンと反応します。4,4′-ジイソチオシアナトスチルベン-2,2′-ジスルホン酸は、膜型アニオントランスポーターを標的としてリジン残基をアルキル化し、間接的にアポトーシスを阻害します。さらに、小胞のカルシウム輸送も阻害します。
細胞輸送の研究において細胞の陰イオン透過性の特異的阻害剤として用いられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D3514-250MG:
D3514-VAR:
D3514-1G:
D3514-100MG:
D3514-BULK:
D3514-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DIDS (4, 4'-Diisothiocyanatostilbene-2, 2'-disulfonate) directly inhibits caspase activity in HeLa cell lysates
Benitez-Rangel E, et al.
Cell death discovery, 1, 15037-15037 (2015)
Narongrit Thongon et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 468(11-12), 1809-1821 (2016-11-21)
Hypomagnesemia is the most concerned side effect of proton pump inhibitors (PPIs) in chronic users. However, the mechanism of PPIs-induced systemic Mg2+ deficit is currently unclear. The present study aimed to elucidate the direct effect of short-term and long-term PPIs
Michael Kittl et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-18)
Many cell types express an acid-sensitive outwardly rectifying (ASOR) anion current of an unknown function. We characterized such a current in BV-2 microglial cells and then studied its interrelation with the volume-sensitive outwardly rectifying (VSOR) Cl- current and the effect
Akihiro Kamikawa et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(5), C808-C819 (2016-08-26)
The Cl- secretion via Ca2+-activated Cl- channel (CaCC) is critical for fluid secretion in exocrine glands like the salivary gland. Also in the mammary gland, it has been hypothesized that CaCC plays an important role in the secretion of Cl-
Nuclease activity of the MutS homologue MutS2 from Thermus thermophilus is confined to the Smr domain
Fukui K, et al.
Nucleic Acids Research, 35(3), 850-860 (2007)