2-8°C
SMILES記法
N\C(N)=N\C(=O)c1nc(Cl)c(nc1N)N2CCCCCC2
InChI
1S/C12H18ClN7O/c13-8-10(20-5-3-1-2-4-6-20)18-9(14)7(17-8)11(21)19-12(15)16/h1-6H2,(H2,14,18)(H4,15,16,19,21)
InChI Key
RQQJJXVETXFINY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340) , SLC9A1(6548) , SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768) , Slc9a1(24782) , Slc9a3(24784)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A9561-100MG-PW:
A9561-100MG:
A9561-25MG-PW:
A9561-BULK:
A9561-25MG:
A9561-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック