由来生物
synthetic (organic)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
強熱残分
<0.1%
色
white
mp
146-147 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI Key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D3179-250MG:
D3179-1G:
D3179-5G:
D3179-VAR:
D3179-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック