分子量
antigen ~26 kDa
交差性
rat (predicted), human, mouse (predicted)
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extract of HEK-293T cells expressing recombinant human Derlin-3
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing recombinant human Derlin-3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DERL3(91319)
mouse ... Derl3(70377)
rat ... Derl3(690315)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14439:
D2194-200UL:
D2194-BULK:
D2194-VAR:
D2194-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)