抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~200 kDa
交差性
human (weakly), guinea pig, mouse, rat, rabbit
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:500
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CACNA1S(779)
mouse ... Cacna1s(12292)
rat ... Cacna1s(682930)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D218-VAR:
D218-BULK:
D218-100UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)