Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
07-674
Sigma-Aldrich
抗Na+K+ ATPase α-2抗体
serum, Upstate®
別名:
Anti-Anti-DEE98, Anti-Anti-FARIMPD, Anti-Anti-FHM2, Anti-Anti-MHP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP1A2(477)
特異性
Na+/K+ ATPase α-2
配列相同性から、ヒト、マウス、イヌ、およびサルと交差反応すると予測されます。
免疫原
結合を目的としてN末端システインが添加された、ヒトNa+K+ ATPase α-2のアミノ酸432-445に相当するKLH結合、合成ペプチド(CKAGQENISVSKRDT)。
アプリケーション
抗Na+K+ ATPase α-2抗体は、WBに適したNa+K+ ATPase α-2に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャンネルおよびトランスポーター
品質
通常はラット脳ミクロソーム調製物(カタログ番号12-144)を用いたイムノブロッティングにより評価。
ターゲットの説明
Mr 105 kDa
物理的形状
抗血清
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間安定です
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-674:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mads S Toustrup-Jensen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(6), 3186-3197 (2013-12-21)
The neurological disorders familial hemiplegic migraine type 2 (FHM2), alternating hemiplegia of childhood (AHC), and rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP) are caused by mutations of Na(+),K(+)-ATPase α2 and α3 isoforms, expressed in glial and neuronal cells, respectively. Although these disorders are
A Mobasheri et al.
Bioscience reports, 20(2), 51-91 (2000-08-31)
Na+, K+-ATPase is ubiquitously expressed in the plasma membrane of all animal cells where it serves as the principal regulator of intracellular ion homeostasis. Na+, K+-ATPase is responsible for generating and maintaining transmembrane ionic gradients that are of vital importance
Modulation of endothelial cell KCa3.1 channels during endothelium-derived hyperpolarizing factor signaling in mesenteric resistance arteries.
Dora, KA; Gallagher, NT; McNeish, A; Garland, CJ
Circulation Research null
The molecular genetics of migraine.
Wessman, Maija, et al.
Annals of Medicine, 36, 462-473 (2004)
Post-ischemic stimulation of 2-deoxyglucose uptake in rat myocardium: role of translocation of Glut-4
Montessuit, C, et al
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 30, 393-403 (1998)