交差性
human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKAA2(5563)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat liver preparation
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-363:
試験成績書(COA)
資料
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.