分子量
antigen ~160 kDa
交差性
mouse (predicted), human, rat (predicted)
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DAPK1(1612)
mouse ... Dapk1(69635)
rat ... Dapk1(306722)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D1319-25UL:
D1319-VAR:
D1319-BULK:
D1319-200UL:
IXO14284:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)