クローン
DCR1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~218 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
rat ... Dicer1(299284)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
D0571-25UL:
D0571-200UL:
D0571-VAR:
D0571-BULK:
試験成績書(COA)