Merck
CSTZFN
Sigma-Aldrich
CompoZr®カスタムジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)
ZFN plasmid and mRNA
別名:
Zinc Finger Nuclease
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
製品種目
CompoZr®
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)は、ユーザーが指定した位置でDNAの二本鎖切断を生じさせることによりゲノムの標的編集を容易にする、遺伝子操作で作り変えたDNA結合タンパク質の一種です。二本鎖切断は、それらが細胞の天然のDNA修復プロセス、すなわち相同組換えと非相同末端結合(NHEJ)を活性化させるという点で、部位特異的な変異を誘発させるために重要です。確立された、現場実績のある方法を実施することにより、これらのプロセスを利用して正確に標的化されたゲノム編集が可能となり、正確かつ遺伝する遺伝子欠失、組み込みまたは修飾を有する細胞株が得られます。
アプリケーション
Functional Genomics/Target Validation
  • 複数の細胞株で遺伝子ノックアウトを作製
  • RNAiでは不可能な完全な遺伝子ノックアウト
細胞ベースのスクリーニング
  • 内在遺伝子にプロモーター、融合タグやレポーターを組み込んだノックイン細胞株の作製
細胞株の最適化
  • タンパク質や抗体の高収量細胞株を作製
CompoZr Custom ZFNサービスを利用して、様々な生物由来の遺伝子を標的にすることができます。Custom ZFNのバリデーションは、ヒト、マウス、ラットおよびハムスター(CHO)プロジェクトの代理細胞株を用いて行います。このアッセイでは、候補のZFNが代理細胞株に送達され、活性を識別し測定します。活性は、ZFN標的部位全体を増幅させたのち、修飾されたDNA鎖をヌクレアーゼミスマッチ酵素を使用して切断することにより測定します。ZFN効率は、このアッセイのデンシトメトリー結果に基づいて測定できます。ヒト、マウス、ラット、およびハムスター(CHO)のCompoZr Custom ZFNプロジェクトは、ZFNデザインの承認後10週間の生産スケジュールが設定されます。
特徴および利点
  • 目的の遺伝子を標的にしたZFNペアの迅速なデザイン、構築、および検証
  • 何らかのゲノム遺伝子座の急激かつ永続的な中断、またはゲノム遺伝子座への組込み
  • 起こした変異は恒久的で遺伝的です
  • 様々な哺乳動物体細胞種で機能します
  • 1回のトランスフェクション実験を介して生じた編集
  • わずか2ヵ月でノックアウトまたはノックインする細胞株
  • 単一または二対立遺伝子の編集は、クローン母集団の1~20%で発生します
  • スクリーニングに抗生物質の選択は不要
構成
  • 最高性能のZFN対
  • すぐに導入できるmRNAタイプのZFN対を10本に分注
  • プラスミド形式のZFNペアー
  • 変異率の測定や個々のクローンのスクリーニングに使えるForwardプライマー とReverseプライマー
  • ポジティブコントロールDNA
  • ベースライン切断効率の測定に使用
その他情報
目的の遺伝子を標的にしたZFNを作製するためには、以下の内容を提供する当社の
Custom ZFN サービスにお問い合わせください。
法的情報
すべてのジンクフィンガーヌクレアーゼは、Sangamo Biosciences社からのライセンス下で販売されています。CompoZr ZFNの購入時に提供される標識ライセンスのコピーについては、ZFN標識ライセンスのページをご覧ください。
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chun Cheng Andy Chen et al.
Physiological genomics, 45(3), 110-118 (2012-12-20)
The present study employed a zinc-finger nuclease strategy to create heterozygous knockout (KO) rats for the transforming growth factor-β1 (Tgfb1) gene on the Dahl SS/Jr genetic background (TGF-β1(+/-) Dahl S). Intercrossing TGF-β1(+/-) rats did not produce any homozygous KO rats
To Uyen Do et al.
Mutation research, 740(1-2), 34-42 (2013-01-08)
Radiation treatment or chemotherapy has been linked with a higher risk of secondary cancers such as therapy related Acute Myeloid Leukemia (tAML). Several of these cancers have been shown to be correlated to the introduction of double stranded breaks (DSB)
Shahram Misaghi et al.
Biotechnology progress, 29(3), 727-737 (2013-04-19)
Cell death due to apoptosis is frequently observed in large-scale manufacturing of therapeutic proteins, and can reduce product accumulation in bioreactors. Several different strategies that involve overexpression of antiapoptotic or downregulation of proapoptotic proteins have been designed in attempt to
David L Mattson et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 304(6), R407-R414 (2013-02-01)
Hypertension and renal damage in Dahl SS rats are associated with increased infiltrating immune cells in the kidney. To examine the role of infiltrating immune cells in this disease process, a zinc finger nuclease targeting bases 672-706 of recombination-activating gene
A Tanaka et al.
Leukemia, 27(8), 1621-1627 (2013-02-16)
Human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1), which causes adult T-cell leukemia (ATL) in humans, establishes a life-long latent infection. Current therapies are not very effective against HTLV-1-associated disorders. A novel therapeutic approach may help to combat HTLV-1 infection. A
資料
Deciphering the genetics of neuroscience has always been challenging. Heterogeneous tissue microenvironments, complex genetic interactions and phenotypes, lack of model systems that accurately mimic the human brain transcriptome - not to mention the blood-brain barrier - make genetic perturbation analysis difficult in neural tissues.
Deciphering the genetics of neuroscience has always been challenging. Heterogeneous tissue microenvironments, complex genetic interactions and phenotypes, lack of model systems that accurately mimic the human brain transcriptome - not to mention the blood-brain barrier - make genetic perturbation analysis difficult in neural tissues.