Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
CMC0006
Sigma-Aldrich
SIG10 ULTRA Electrocompetent Cells
for BAC & cosmid cloning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.85
由来生物
Escherichia coli
グレード
for molecular biology
フォーム
buffered aqueous solution
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥4 x 1010 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The SIG10 ULTRA Electrocompetent Cells have the highest transformation efficiency available. They are to be used for the most demanding cloning situations, such as construction of large, high complexity libraries or cloning difficult targets, which require the greatest number of transformants possible.
Genotype
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara,leu)7697galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
特徴および利点
  • share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5α DH10B, JM109, TOP10, etc. and directly replace them in cloning protocols.
  • provide the performance researchers need with ease of use.
  • provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
  • Blue - white screening
構成
  • SIG10 ULTRA electrocompetent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
法的情報
DH5α is a trademark of Invitrogen Corp.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)