Merck
CLS70581100
Pyrex® VISTA volumetric flask, class B
capacity 100 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
class B
closure type Snap cap
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 70581-100
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These Pyrex VISTA Class B volumetric flasks have capacity tolerances that are twice those specified for Class A volumetric ware. The graduation line is sharp and permanent; large blue clock letters make inscriptions easy to read. Snap-caps are supplied with all sizes.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)