物質
PTFE stopcock
polyethylene stopper
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 6406-125
本体 H × 外径
257 mm × 60.3 mm
キャパシティ
125 mL
ステムL × 外径
52 mm × 7 mm
容量
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These economical separatory funnels are designed to reduce replacement costs by providing replaceable components. The sturdy, durable funnels are designed for long life and maximum safety. The replaceable stopcock assembly has a simple screw thread locking nut and collar which ensure that the stopcock cannot fall out in use. The tip has a 7mm O.D. stem that is also replaceable. Its ground end provides a better grip and helps prevent the tip from falling out.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)