Merck
Z260703
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP separatory funnel
capacity 250 mL
別名:
liquid-liquid extraction funnel, nalgene separatory funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 4301-0250
キャパシティ
250 mL
閉鎖部サイズ
33 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Break-resistant, nearly transparent, and impervious to any chemical typically used in a separatory funnel. Phase interface of colorless liquids is visible. FEP stopcock and funnel with Tefzel® ETFE screw closure. Stopcock and screw closure are leakproof.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z260703-1EA4061826729458