Merck
Z550752
Sigma-Aldrich
Aldrich® PTFE製活栓付き分液漏斗
capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
詳細
conical
キャパシティ
100 mL
栓穴
2 mm
ストッパーサイズ
19/22
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z550752-1EA4061832118376