Key Documents
CLS480138
Corning® LSE ローター、LSE コンパクト遠心分離機
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
別名:
スウィングアウト式遠心分離機用ローター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.15
特徴
to hold 6 x 5 mL tubes
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 480138
パラメーター
200-63500 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models LSE Compact
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.