Merck
CLS4626
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 100 g
別名:
Corning cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
orange polypropylene cap (disposable)
無菌性
sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 4626
キャップサイズ
45 mm
チューブ類内径× 外径 × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
重量
100 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)