Merck
C1187
Sigma-Aldrich
Nalgene® 凍結保存バイアル用カラーコーダー
white
別名:
vial cap inserts, vial identifier
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
メーカー/製品名
Nalgene®
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
色付きの円盤は、Nalgene低温貯蔵バイアルの上部のくぼみにフィットします。すばやく目で確認できるようにバイアルを色分けすることができます。トップが切り抜かれているため、バイアルを鉗子で扱いやすくなっています。表面が平らなので文字を書くことができます。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)