Merck
CLS451236L
Corning® ProCulture® グラススピナーフラスコのみ、バッフル、水平式サイドアーム
36L glass spinner flask, w/ 120mm flat center cap, 6 45mm vertical sidearms, reusable, non-sterile, 1/cs
別名:
スケールアップ 細胞培養フラスコ, 細胞培養スピナーフラスコ, 細胞培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass (glass code 7740)
cap (screw cap)
詳細
Sidearms, 6
無菌性
non-sterile
特徴
reusable
baffled flask
flask style: Spinner
sidearm style: vertical
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 4512-36L
キャパシティ
36 L
ネック直径
120 mm
サイドアーム直径
45 mm
有効容積
36 L
36000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 容量36 L
  • フラスコのみです。キャップ、パドル、および付属品は別売りです。
  • 直接駆動モーターまたは磁気駆動パドルアセンブリーと併用可能
  • 側面のバッフルによって、通気とフラスコ内容物の撹拌を強化
  • 特許を取得した「伸縮性」撹拌羽根設計により最適な撹拌を保証
  • 6.45 mmの垂直サイドアームにより、サイドアームプローブと接続金具を使用可能
  • 容器にはホウケイ酸ガラス、その他の部分にはFDAが認可した丈夫な材料を使用
  • 高さと幅の比を固定化することによって、あらゆる容器サイズにわたってスケールアップさせる予測可能性を向上
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)